Lithiumtitanat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
13411.18 13411.30
13411.18EA 92.7 EUR
13411.18 13411.30
Lithiumtitanat
Lithiumtitanat
CAS No.: 12031-82-2 Molecular Formula: Li2TiO3 Formula Weight: 109.78 Physical Form: Powder Odour: Odourless Melting Point: 1520-1564° MDL No.: MFCD00016181
Formel: Li₂O₃Ti
Schmelzpunkt: 1520…1564 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016181
CAS-Nummer: 12031-82-2
EINECS: 234-759-6