Kapillarsäulen, BP10
Lieferant: SGE Analytical Science
054253 054268 054280 054256 054259 054270 054283
568-0374EA 658.6 EUR
568-0374 568-0386 568-0390 568-0377 568-0380 568-0388 568-0392
Kapillarsäulen, BP10
Chromatographiesäulen
Diese Kapillarsäulen sind geeignet für Umweltanalysen (EPA-Methoden 608 und 8081), Pestizide/Herbizide, Missbrauchsdrogen, Pharmazeutika.
14% Cyanopropylphenyl-Polysiloxan
Max. Temperatur: 0,22 - 0,32 mm ID -20 °C bis 280/300 °C; 0,53 mm ID, -20 °C bis 260/280 °C
Geeigneter Ersatz für: DB-1701, Rtx-1701, SPB-7, HP-1701, CP-Sil 19CB, 007-1701, PE-1701, SP-1701