Calciumchlorid, ultra trocken ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Chlorcalcium
Unter Argon in Ampullen verpackt
35686.03 35686.09 35686.18
35686.03EA 79.3 EUR
35686.03 35686.09 35686.18
Calciumchlorid, ultra trocken ≥99,99% (Metall-Basis)
Calciumchlorid
Purity: 99.99% CAS No.: 10043-52-4 Molecular Formula: CaCl2 Formula Weight: 110.99 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 2.15 Appearance: White Melting Point: 782° Boiling Point: 1600° Merck Reference: 14,1659 MDL No.: MFCD00010903
Formel: CaCl₂
Molecular Weight: 110.98 g/mol
Siedepunkt: >1600 °C
Schmelzpunkt: 782 °C
Dichte: 2.15
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010903
CAS-Nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,1659