Calciumchlorid, wasserfrei ≥96,0% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Chlorcalcium
unter Argon abgefüllt
89866.18 89866.30
89866.18EA 63.6 EUR
89866.18 89866.30
Calciumchlorid, wasserfrei ≥96,0% ACS
Calciumchlorid
Purity: 96.0% min CAS No.: 10043-52-4 Molecular Formula: CaCl2 Formula Weight: 110.99 Physical Form: Powder, Packaged under argon Sensitivity: Hygroscopic Boiling Point: 1600° Merck Reference: 14,1659 MDL No.: MFCD00010903
Typical ionic halide, often used as a dessicant
Formel: CaCl₂
Molecular Weight: 110.98 g/mol
Siedepunkt: >1600 °C
Schmelzpunkt: 782 °C
Dichte: 2.174 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010903
CAS-Nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,1659