Calciumchlorid ≥94%, Granulat, GPR RECTAPUR® 2-5 mm, gereinigt
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Chlorcalcium
22328.262EA 31.1 EUR
22328.262 22328.364
Calciumchlorid ≥94%, Granulat, GPR RECTAPUR® 2-5 mm, gereinigt
Calciumchlorid
Formel: CaCl₂
Molecular Weight: 110,98 g/mol
Siedepunkt: 1600 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 772 °C
Dichte: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010903
CAS-Nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 94 %