Strontiumchlorid, wasserfrei 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
369740050 369740250
ACRO369740050EA 99.2 EUR
ACRO369740050 ACRO369740250
Strontiumchlorid, wasserfrei 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Strontium chloride
Formel: Cl₂Sr
Molecular Weight: 158,53 g/mol
Siedepunkt: 1250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 873 °C
Dichte: 1,96 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011249
CAS-Nummer: 10476-85-4
EINECS: 233-971-6
Merck Index: 12,09000
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Assay 54.4 to 55.9 % (Sr)
Total trace metal impurities ≤0.01 %