Bariumnitrat ≥99,95% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
30481.14
30481.22
30481.14EA
48.6
EUR
30481.14
30481.22
Bariumnitrat ≥99,95% (Metall-Basis)
Barium nitrate
Purity: 99.95%
CAS No.: 10022-31-8
Molecular Formula: Ba(NO3)2
Formula Weight: 261.35
Physical Form: Crystalline
Density: 3.24
Melting Point: 592° dec.
Merck Reference: 14,983
UN No.: 1446
MDL No.: MFCD00003442
Formel:
Ba(NO₃)₂ Molecular Weight: 261,34 g/mol Schmelzpunkt: 592 °C (Zersetzung) Dichte: 3,24 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003442 CAS-Nummer: 10022-31-8 EINECS: 233-020-5 UN: 1446 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,983 |