Strontiumnitrat ≥99,0% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
12232.14
12232.30
12232.A1
12232.14EA
39.4
EUR
12232.14
12232.30
12232.A1
Strontiumnitrat ≥99,0% ACS
Strontium nitrate
Purity: 99.0% min
CAS No.: 10042-76-9
Molecular Formula: N2O6Sr
Formula Weight: 211.63
Physical Form: Crystalline
Density: 2.990
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 570°
Merck Reference: 14,8845
UN No.: 1507
MDL No.: MFCD00011248
Formel:
Sr(NO₃)₂ Molecular Weight: 211.63 g/mol Siedepunkt: 645 Schmelzpunkt: 570 Dichte: 2.990 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011248 CAS-Nummer: 10042-76-9 EINECS: 233-131-9 UN: 1507 ADR: 5.1 III Merck Index: 14,8845 |