Strontiumnitrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.07872.0250 1.07872.9025
1.07872.0250EA 111 EUR
1.07872.0250 1.07872.9025
Strontiumnitrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Strontium nitrate
Formel: Sr(NO₃)₂
Molecular Weight: 211.63 g/mol
Siedepunkt: 645
Schmelzpunkt: 570
Dichte: 2.113 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011248
CAS-Nummer: 10042-76-9
EINECS: 233-131-9
UN: 1507
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,08926
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 660 g/l (20 °C)
Melting Point 570 °C
Molar Mass 211.63 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Boiling Point 645 °C
Density 2.986 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer