Strontiumnitrat
Lieferant: Molekula
Achtung
42799711-1KG 42799711-200G
MOLE42799711-1KGEA 256 EUR
MOLE42799711-1KG MOLE42799711-200G
Strontiumnitrat
Strontium nitrate
Formel: Sr(NO₃)₂
Molecular Weight: 211.63 g/mol
Siedepunkt: 645
Schmelzpunkt: 570
Dichte: 2.113 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011248
CAS-Nummer: 10042-76-9
EINECS: 233-131-9
UN: 1507
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,08926
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable