Bariumperoxid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Bariumsuperoxid
350410250 350415000 350410025
ACRO350410250EA 25.1 EUR
ACRO350410250 ACRO350415000 ACRO350410025
Bariumperoxid 95%
Bariumperoxid
Formel: BaO₂
Molecular Weight: 169.33 g/mol
Schmelzpunkt: 450 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003454
CAS-Nummer: 1304-29-6
EINECS: 215-128-4
UN: 1449
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,01018
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige Powder
Titration Iodometric ≥94 %