Calciumperoxid 65%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
21157.22 21157.36
21157.22EA 68.3 EUR
21157.22 21157.36
Calciumperoxid 65%
Calcium peroxide
CAS No.: 1305-79-9 Molecular Formula: CaO2 Formula Weight: 72.08 Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive Odour: Odourless Merck Reference: 14,1689 UN No.: 1457 MDL No.: MFCD00015988
Rubber stabilizer
Formel: CaO₂
Molecular Weight: 72.08 g/mol
Schmelzpunkt: 692
Dichte: 2.919…2.921 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015988
CAS-Nummer: 1305-79-9
EINECS: 215-139-4
UN: 1457
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,01736