3-Chlorpropen 98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Chloro-1-propene, Allyl chloride
102910010 102910025 102911000
ACRO102910010EA 59.8 EUR
ACRO102910010 ACRO102910025 ACRO102911000
3-Chlorpropen 98% stabilisiert
3-Chlorpropen
Formel: C₃H₅Cl
Molecular Weight: 76.53 g/mol
Siedepunkt: 44…46 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –136 °C
Dichte: 0.939 g/cm³
Flammpunkt: –29 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000984
CAS-Nummer: 107-05-1
EINECS: 203-457-6
UN: 1100
ADR: 3 I
Merck Index: 13,00286
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4135 to 1.4175 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.05 to 0.09 % propylene oxide