Anthron ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
104960250 104961000
ACRO104960250EA 143 EUR
ACRO104960250 ACRO104961000
Anthron ACS
Anthron
Formel: C₁₄H₁₀O
Siedepunkt: 721 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 152…157 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001187
CAS-Nummer: 90-44-8
EINECS: 201-994-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 157 °C
Solubility (in ethyl acetate) Passes test
Absorbance ≤0.045 (620 nm, 1 cm cell)
Sensitivity (to carbohydrates) Passes test