3-Sulfolen 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-sulpholene, Butadiene sulphone
107611000
107610025
107615000
ACRO107611000EA
22.4
EUR
ACRO107611000
ACRO107610025
ACRO107615000
3-Sulfolen 98%
3-Sulfolen
Formel:
C₄H₆O₂S Molecular Weight: 118,16 g/mol Schmelzpunkt: 63…66 °C Flammpunkt: 112 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005481 CAS-Nummer: 77-79-2 EINECS: 201-059-7 UN: 3335 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Adhering powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 63 to 67 °C |
GC | ≥97.5 % |