1-(2-Chlorethyl)piperidiniumchlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-(2-Chloroethyl)-piperidine hydrochloride, 1-(2-Chloroethyl)piperidine hydrochloride
109211000
109215000
ACRO109211000EA
35.9
EUR
ACRO109211000
ACRO109215000
1-(2-Chlorethyl)piperidiniumchlorid 98%
1-(2-Chlorethyl)piperidiniumchlorid
Formel:
C₇H₁₅Cl₂N Molecular Weight: 184.11 g/mol Schmelzpunkt: 228…234 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012837 CAS-Nummer: 2008-75-5 EINECS: 217-920-5 UN: 2928 ADR: 6.1 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to beige Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 228 to 234 °C |
Loss on drying | ≤1 % (105 °C, 3 hrs) |
Additional info | total chloride: 38.0 to 39.0 % w/w |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |