Cystaminiumdichlorid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Cystaminium dichloride, 2,2′-Diaminodiethyl disulphide dihydrochloride, 2,2'-Disulphanediyldiethanamine dihydrochloride, Bis(2-aminoethyl) disulphide dihydrochloride, Decarboxycystine dihydrochloride, Cystamine (dihydrochloride), {2-[(2-Aminoethyl)disulphanyl]ethyl}amine dihydrochloride, 2,2′-Dithiobis(ethylamine) dihydrochloride
111770250 111771000 111775000
ACRO111770250EA 40.8 EUR
ACRO111770250 ACRO111771000 ACRO111775000
Cystaminiumdichlorid 97%
Cystaminiumdichlorid
Formel: C₄H₁₂N₂S₂·2HCl
Molecular Weight: 225,20 g/mol
Schmelzpunkt: 220 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012905
CAS-Nummer: 56-17-7
EINECS: 200-260-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
Additional info oxalic acid: < 0.05%