Dibenzylphosphonat 90+%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dibenzyl phosphite
112660250
112660050
112661000
ACRO112660250EA
72.9
EUR
ACRO112660250
ACRO112660050
ACRO112661000
Dibenzylphosphonat 90+%, technische Qualität
Dibenzylphosphonat
Formel:
C₁₄H₁₅O₃P Molecular Weight: 262,25 g/mol Siedepunkt: 110…120 °C (,1 mmHg) Dichte: 1,18 g/cm³ Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00004774 CAS-Nummer: 17176-77-1 EINECS: 241-226-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5520 to 1.5550 (20°C, 589 nm) |
NMR | ≥90.0 % |
UV | at 280 nm A: ≤0.05 |
pH | 5.5 to 8.0 (5 % in water) |
Iron (Fe) | ≤0.0005 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...