Ethoxymethylenmalononitril 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
117921000 117925000
ACRO117921000EA 97.8 EUR
ACRO117921000 ACRO117925000
Ethoxymethylenmalononitril 98%
Ethoxymethylenmalononitril
Formel: C₆H₆N₂O
Molecular Weight: 122.13 g/mol
Siedepunkt: 160 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 63…69 °C
Flammpunkt: 155 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001854
CAS-Nummer: 123-06-8
EINECS: 204-597-0
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange-brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 68 °C
GC ≥97.5 %
Manganese (Mn) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %