Ethylpicolinat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Ethyl 2-pyridinecarboxylate, Ethyl 2-picolinate
118860250
118861000
ACRO118860250EA
57.2
EUR
ACRO118860250
ACRO118861000
Ethylpicolinat 99%
Ethylpicolinat
Formel:
C₈H₉NO₂ Molecular Weight: 151,16 g/mol Schmelzpunkt: 2 °C Dichte: 1,11 g/cm³ Flammpunkt: 107 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006292 CAS-Nummer: 2524-52-9 EINECS: 219-758-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow to pink Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5090 to 1.5110 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |