Furfurylamin 99+%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-(Aminomethyl)furan

119800010 119800050 119802500
ACRO119800010EA 214 EUR
ACRO119800010 ACRO119800050 ACRO119802500
Furfurylamin 99+%
Furfurylamin
Formel: C₅H₇NO
Molecular Weight: 97,12 g/mol
Siedepunkt: 145…146 °C (761 mmHg)
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 1,09 g/cm³
Flammpunkt: 37 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003258
CAS-Nummer: 617-89-0
EINECS: 210-536-9
UN: 2526
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Titration with HClO4 ≥99.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR