Girard-Reagenz T (Carbazoylmethyltrimethylammoniumchlorid) 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydrazinyl-N,N,N-trimethyl-2-oxoethanaminium chloride
119870500
119872500
ACRO119870500EA
34.2
EUR
ACRO119870500
ACRO119872500
Girard-Reagenz T (Carbazoylmethyltrimethylammoniumchlorid) 99%
Girard-Reagenz T (Carbazoylmethyltrimethylammoniumchlorid)
Formel:
C₅H₁₄ClN₃O Molecular Weight: 167,64 g/mol Schmelzpunkt: 188…192 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012009 CAS-Nummer: 123-46-6 EINECS: 204-629-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 187 to 192 °C |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |