(±)-2,3- Epoxid -1-propanol 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Glycidol
120051000
120055000
120050025
ACRO120051000EA
51.5
EUR
ACRO120051000
ACRO120055000
ACRO120050025
(±)-2,3- Epoxid -1-propanol 96%
(±)-2,3-Epoxy-1-propanol
Formel:
C₃H₆O₂ Molecular Weight: 74,08 g/mol Siedepunkt: 160…161 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –54 °C Dichte: 1,11 g/cm³ Flammpunkt: 71 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005147 CAS-Nummer: 556-52-5 EINECS: 209-128-3 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4300 to 1.4360 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |