Glyoxylsäure Monohydrat 98%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Formylformic acid monohydrate, Oxoacetic acid monohydrate, 2-Oxoethanoic acid monohydrate
120170250 120171000 120175000
ACRO120170250EA 41.2 EUR
ACRO120170250 ACRO120171000 ACRO120175000
Glyoxylsäure Monohydrat 98%, rein
Glyoxylsäure Monohydrat
Formel: C₂H₂O₃·1H₂O
Molecular Weight: 92,05 g/mol
Schmelzpunkt: 48…52 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00127974
CAS-Nummer: 563-96-2
EINECS: 206-058-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure