N-Methylphenethylamin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
127450050 127450250 127451000
ACRO127450050EA 71.8 EUR
ACRO127450050 ACRO127450250 ACRO127451000
N-Methylphenethylamin 99%
N-Methylphenethylamin
Formel: C₉H₁₃N
Molecular Weight: 135,21 g/mol
Siedepunkt: 203 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,93 g/cm³
Flammpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008291
CAS-Nummer: 589-08-2
EINECS: 209-632-3
UN: 2735
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5150 to 1.5170 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %