D(-)-α-Phenylglycin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
D-(-)-2-Phenylglycine, H-D-Phg-OH, (R)-(-)-α-Aminophenylacetic acid
130630250
130631000
ACRO130630250EA
38.7
EUR
ACRO130630250
ACRO130631000
D(-)-α-Phenylglycin 98%
D(-)-α-Phenylglycin
Formel:
C₈H₉NO₂ Molecular Weight: 151,16 g/mol Schmelzpunkt: 302 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008061 CAS-Nummer: 875-74-1 EINECS: 212-876-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
Specific optical rotation | -151° to -161° (20°C, 589 nm) (c=5, 1M HCl) |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |