syn-2-Pyridincarbaldehydoxim 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: syn-2-Pyridinealdoxime
131790250 131791000
131790250.EA 78.1 EUR
131790250. 131791000.
syn-2-Pyridincarbaldehydoxim 99+%
syn-2-Pyridincarbaldehydoxim
Formel: C₆H₆N₂O
Molecular Weight: 122,13 g/mol
Schmelzpunkt: 110…113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167166
CAS-Nummer: 1193-96-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 113 °C
Water ≤0.2 % (K.F.)
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %