(±)-Epoxystyrol 97+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
132800010 132800100 132802500 132800025
ACRO132800010EA 108 EUR
ACRO132800010 ACRO132800100 ACRO132802500 ACRO132800025
(±)-Epoxystyrol 97+%
(±)-Epoxystyrol
Formel: C₈H₈O
Siedepunkt: 194 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –37 °C
Dichte: 1,05 g/cm³
Flammpunkt: 74 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005121
CAS-Nummer: 96-09-3
EINECS: 202-476-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5330 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %