Tetraethylenglycol 99.5%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: 2,2'-((Oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))diethanol, Tetraglycol

149590010 149590025 149590100
ACRO149590010EA 78.1 EUR
ACRO149590010 ACRO149590025 ACRO149590100
Tetraethylenglycol 99.5%
Tetraethylenglycol
Formel: C₈H₁₈O₅
Molecular Weight: 194.23 g/mol
Siedepunkt: 324…330 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –4.1 °C
Dichte: 1.12 g/cm³
Flammpunkt: 176 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002879
CAS-Nummer: 112-60-7
EINECS: 203-989-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.4 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR