3-Aminocrotononitril cis- und trans-Gemisch 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
152451000 152455000
ACRO152451000EA 38.7 EUR
ACRO152451000 ACRO152455000
3-Aminocrotononitril cis- und trans-Gemisch 96%
3-Aminocrotononitril
Formel: C₄H₆N₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008071
CAS-Nummer: 1118-61-2
EINECS: 214-266-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %