Aminoacetaldehyddimethylacetal 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,2-Dimethoxyethanamine
153340250 153341000 153345000 153340025
ACRO153340250EA 43.4 EUR
ACRO153340250 ACRO153341000 ACRO153345000 ACRO153340025
Aminoacetaldehyddimethylacetal 99%
Aminoacetaldehyddimethylacetal
Formel: C₄H₁₁NO₂
Molecular Weight: 105,14 g/mol
Siedepunkt: 135…139 °C (95 mmHg)
Dichte: 0,97 g/cm³
Flammpunkt: 41 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008135
CAS-Nummer: 22483-09-6
EINECS: 245-026-5
UN: 2733
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %