1,4-Butandioldiglycidylether 60%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Araldite RD-2
154315000
154310025
ACRO154315000EA
235
EUR
ACRO154315000
ACRO154310025
1,4-Butandioldiglycidylether 60%, technische Qualität
1,4-Butandioldiglycidylether
Formel:
C₁₀H₁₈O₄ Molecular Weight: 202.25 g/mol Siedepunkt: 266 °C (760 mmHg) Dichte: 1.1 g/cm³ Flammpunkt: 110 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005146 CAS-Nummer: 2425-79-8 EINECS: 219-371-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4590 to 1.4650 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥55 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |