Dibutylphosphonat P 14,5-16%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
155061000 155065000
ACRO155061000EA 30.3 EUR
ACRO155061000 ACRO155065000
Dibutylphosphonat P 14,5-16%
Dibutylphosphonat
Formel: C₈H₁₉O₃P
Siedepunkt: 118…119 °C (11 mmHg)
Schmelzpunkt: –57 °C
Dichte: 0,995 g/cm³
Flammpunkt: 121 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066633
CAS-Nummer: 1809-19-4
EINECS: 217-316-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4225 to 1.4255 (20°C, 589 nm)
Assay 14.5 to 16 % (P)
NMR (1H-NMR) Consistent with structure