Hydantoin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Imidazolidine-2,4-dione
168701000 168705000
ACRO168701000EA 30.4 EUR
ACRO168701000 ACRO168705000
Hydantoin 99%
Hydantoin
Formel: C₃H₄N₂O₂
Molecular Weight: 100,08 g/mol
Schmelzpunkt: 220…223 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005259
CAS-Nummer: 461-72-3
EINECS: 207-313-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 220 to 223 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %