1,3-Dibrom-5,5-dimethylhydantoin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,3-Dibromo-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
169540250 169545000 169540025
ACRO169540250EA 21.2 EUR
ACRO169540250 ACRO169545000 ACRO169540025
1,3-Dibrom-5,5-dimethylhydantoin 98%
1,3-Dibrom-5,5-dimethylhydantoin
Formel: C₅H₆Br₂N₂O₂
Schmelzpunkt: 187…191 °C (Zersetzung)
Flammpunkt: 155 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003189
CAS-Nummer: 77-48-5
EINECS: 201-030-9
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.5 %