Acetamidin Hydrochlorid 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
170210100
170211000
170215000
ACRO170210100EA
41
EUR
ACRO170210100
ACRO170211000
ACRO170215000
Acetamidin Hydrochlorid 98+%
Acetamidin Hydrochlorid
Formel:
C₂H₇ClN₂ Schmelzpunkt: 160…170 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013016 CAS-Nummer: 124-42-5 EINECS: 204-700-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to cream Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | 98.0 to 102.0 % |
HPLC | 95.0 % |