(1-Ethoxyethyliden)malononitril 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(1-Ethoxyethylidene)malononitrile, 2-(1-Ethoxy-ethylidene)-malononitrile
170290250 170291000
ACRO170290250EA 71.5 EUR
ACRO170290250 ACRO170291000
(1-Ethoxyethyliden)malononitril 99+%
(1-Ethoxyethyliden)malononitril
Formel: C₇H₈N₂O
Molecular Weight: 136,15 g/mol
Schmelzpunkt: 89…93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001852
CAS-Nummer: 5417-82-3
EINECS: 226-521-5
UN: 3439
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 93 °C
GC ≥99.0 %
Sulfated ash ≤1.0 %
pH 3.5 to 5.5 (c=4, water)
Specific optical rotation (On dried basis)