Tetraethylenglycoldimethylether 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,5,8,11,14-Pentaoxapentadecane
174110010 174112500 174110025
ACRO174110010EA 118 EUR
ACRO174110010 ACRO174112500 ACRO174110025
Tetraethylenglycoldimethylether 99%
Tetraethylenglycoldimethylether
Formel: C₁₀H₂₂O₅
Siedepunkt: 275…276 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 1,009 g/cm³
Flammpunkt: 141 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008505
CAS-Nummer: 143-24-8
EINECS: 205-594-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Acidity ≤0.015 %