(Diacetoxyiod)benzol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
176560250 176561000 176565000
ACRO176560250EA 74.9 EUR
ACRO176560250 ACRO176561000 ACRO176565000
(Diacetoxyiod)benzol 98%
(Diacetoxyiod)benzol
Formel: C₁₀H₁₁IO₄
Schmelzpunkt: 161…165 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008692
CAS-Nummer: 3240-34-4
EINECS: 221-808-1
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 164 °C
Titration Iodometric ≥97.5 %