Bis(trimethylsilyl)acetylen 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
182010100 182010500
ACRO182010100EA 61.4 EUR
ACRO182010100 ACRO182010500
Bis(trimethylsilyl)acetylen 99%
Bis(trimethylsilyl)acetylen
Formel: C₈H₁₈Si₂
Molecular Weight: 170,4 g/mol
Siedepunkt: 136…137 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 21…24 °C
Dichte: 0,75 g/cm³
Flammpunkt: 2 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008276
CAS-Nummer: 14630-40-1
EINECS: 238-671-9
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %