(R)-(-)-β-Aminophenethylalkohol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: D-Phenylglycinol, (R)-(-)-2-Phenylglycinol
183820050 183820250
ACRO183820050EA 89.1 EUR
ACRO183820050 ACRO183820250
(R)-(-)-β-Aminophenethylalkohol 98%
(R)-(-)-β-Aminophenethylalkohol
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137,18 g/mol
Schmelzpunkt: 75…79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008062
CAS-Nummer: 56613-80-0
EINECS: 260-287-5
UN: 3263
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 79 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -28° to -33° (20 °C, 589 nm) (C=1, 1N HCl)