Ethylendiammoniumdichlorid 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethylenediamine dihydrochloride
187651000 187655000 187650025
ACRO187651000EA 35 EUR
ACRO187651000 ACRO187655000 ACRO187650025
Ethylendiammoniumdichlorid 98+%
Ethylendiammoniumdichlorid
Formel: C₂H₁₀Cl₂N₂
Molecular Weight: 133,02 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012524
CAS-Nummer: 333-18-6
EINECS: 206-369-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder, crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
Solubility (1 % in water) Clear colorless
pH 3.9 to 5 (1 % in water)
Titration with NaOH ≥98.0 %