Palladium (5% Pd) auf Aktivkohle, nicht reduziert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
195020100
195021000
195025000
ACRO195020100EA
165
EUR
ACRO195020100
ACRO195021000
ACRO195025000
Palladium (5% Pd) auf Aktivkohle, nicht reduziert
Palladium
Formel:
Pd Molecular Weight: 106,420 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011167 CAS-Nummer: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 UN: 3178 ADR: 4.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Black Powder |
Assay | 4.8 to 5.2 % (Pd) On dry basis |
Loss on drying | ≤3 % (120°C) |