Palladium 10% auf Aktivkohle, trocken, nicht reduziert
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
195030100 195030500 195030010 195032500
ACRO195030100EA 331 EUR
ACRO195030100 ACRO195030500 ACRO195030010 ACRO195032500
Palladium 10% auf Aktivkohle, trocken, nicht reduziert
Palladium
Formel: Pd
Molecular Weight: 106,420 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN: 3178
ADR: 4.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Black Powder
Assay 9.7 to 10.3 % (Pd)
Loss on drying ≤5 %