Platin 5% auf Aktivkohle Hydrierkatalysator
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
195230100 195230500
ACRO195230100EA 164 EUR
ACRO195230100 ACRO195230500
Platin 5% auf Aktivkohle Hydrierkatalysator
Platinum
Formel: Pt
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Black Powder
Assay 5 % (Pt)
Additional info < 85 um: 90%