Phosphinsäure (Hypophosphorige Säure, Unterphosphorige Säure) 50% in Wasser
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
20100-5000 201000010 201000050 201005001
ACRO20100-5000EA 0 EUR
ACRO20100-5000 ACRO201000010 ACRO201000050 ACRO201005001
Phosphinsäure (Hypophosphorige Säure, Unterphosphorige Säure) 50% in Wasser
Phosphinsäure (Hypophosphorige Säure, Unterphosphorige Säure)
Formel: H₃O₂P
Molecular Weight: 66 g/mol
Siedepunkt: 108 °C (1013hPa)
Schmelzpunkt: –25 °C
Dichte: 1,27 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02183592
CAS-Nummer: 6303-21-5
EINECS: 228-601-5
UN: 3264
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Titration with NaOH 48.0 to 52.0 %