Natrium-3-nitrobenzolsulfonat 99%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: Sodium 3-nitrobenzenesulphonate, 3-Nitrobenzenesulphonic acid, sodium salt

209120010 209120025
ACRO209120010EA 95.7 EUR
ACRO209120010 ACRO209120025
Natrium-3-nitrobenzolsulfonat 99%
Natrium-3-nitrobenzolsulfonat
Formel: C₆H₄NNaO₅S
Molecular Weight: 225,16 g/mol
Schmelzpunkt: 350 °C
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007490
CAS-Nummer: 127-68-4
EINECS: 204-857-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
pH 6 to 10 (1 % in water)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR