Methylendiphosphonsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Medronic acid
215070010
215070050
ACRO215070010EA
62
EUR
ACRO215070010
ACRO215070050
Methylendiphosphonsäure 98%
Methylenediphosphonic acid
Formel:
CH₆O₆P₂ Molecular Weight: 176 g/mol Siedepunkt: 82 °C (6 mmHg) Schmelzpunkt: 200…204 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002139 CAS-Nummer: 1984-15-2 EINECS: 217-851-0 UN: 3261 ADR: 8 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 197 to 204 °C |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |