L(+)-α-Phenylglycin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: H-Phg-OH, L-(+)-2-Phenylglycine
217990250 217991000
ACRO217990250EA 45 EUR
ACRO217990250 ACRO217991000
L(+)-α-Phenylglycin 99%
L(+)-α-Phenylglycin
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151,16 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064403
CAS-Nummer: 2935-35-5
EINECS: 220-909-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C, 3 h)
Specific optical rotation +154° to +160° (20°C, 589 nm) (c=1, 1 M HCl)
Titration with HClO4 ≥98.5 %