Bromacetaldehyddimethylacetal 97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Brom-1,1-dimethoxyethan
221871000 221870250
ACRO221871000EA 124 EUR
ACRO221871000 ACRO221870250
Bromacetaldehyddimethylacetal 97% stabilisiert
Bromacetaldehyddimethylacetal
Formel: BrH₂CCH(OCH₃)₂
Molecular Weight: 169.02 g/mol
Siedepunkt: 148…150 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.43 g/cm³
Flammpunkt: 51 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000213
CAS-Nummer: 7252-83-7
EINECS: 230-669-6
UN: 2929
ADR: 6.1 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.2 % potassium carbonate